Learn More
Novus Biologicals™ Semenogelin II 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Objetivo | Semenogelin II |
| Sinónimo | semenogelin IISGIISemenogelin 2, semenogelin-2 |
| Símbolo de gen | SEMG2 |