missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 6C Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30608719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30608719 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30608719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF2219K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Semaphorin 6C Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 6C in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 6C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA1869, m-SemaY, m-SemaY2, sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6C, Sema Y, semaphorin-6C, semaphorin-Y, SEMAY
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 6C, Ala25-Val601, Accession # Q9H3T2
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10500
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.