Descripción
Semaphorin 4B Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 4B in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Semaphorin 4B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | KIAA1745sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4B, MGC131831, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4B, SEMAC, semaphorin-4B, SemC |
| Especie del huésped | Sheep |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4B, Leu31-Glu703, Accession # Q62179 |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |