Descripción
Semaphorin 4A Monoclonal specifically detects Semaphorin 4A in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Semaphorin 4A |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 757129 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CORD10, RP35, Sema B, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4A, SEMAB, semaphorin-4A, Semaphorin-B, SemB, SEMBFLJ12287 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4A, Thr33-Trp638, Accession # Q62178 |
| Mostrar más |