Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | SEMA3G |
| Sinónimo | (semaphorin) 3G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Semaphorin sem2, semaphorin-3G |
| Símbolo de gen | SEMA3G |