missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEMA3D Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30595766 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30595766 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30595766 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345401PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SEMA3D Polyclonal antibody specifically detects SEMA3D in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SEMA3D
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen (semaphorin) 3D, coll-2, collapsin 2, MGC39708, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, semaphorin-3D, Sema-Z2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno sema domain, immunoglobulin domain(Ig), short basic domain, secreted,(semaphorin) 3D. (Uniprot# O95025)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 223117
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.