Learn More
Selonsertib, MedChemExpress
Descripción
Selonsertib (GS-4997), an orally bioavailable, selective apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) inhibitor with a pIC50 of 8.3, has been evaluated as an experimental treatment for diabetic nephropathy and kidney fibrosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selonsertib |
| CAS | 1448428-04-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H24FN7O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | GS-4997 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (69.59 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=NC(C2=NN=CN2C(C)C)=CC=C1)C3=CC(N4C=C(C5CC5)N=C4)=C(C)C=C3F |
| Peso molecular (g/mol) | 445.49 |
| Mostrar más |