Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado automático
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado automático
Código de producto. 17841701
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3,5 x 8 in
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 in
6 x 35 in
8 x 10 in
8 x 15 in
8 x 34 in
11 x 10 in
10 x 20 in
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 in
16 x 26 in
16 x 32 in
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
44 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 17841701 | 3,5 x 8 in | paquete de 500 |
| 17851701 | 4 x 15 in | paquete de 500 |
| 17861701 | 5 x 10 in | paquete de 500 |
| 17707827 | 6 x 2 in | paquete de 1000 |
| 17727827 | 6 x 3 in | paquete de 1000 |
| 17861711 | 6 x 35 in | paquete de 250 |
| 17737827 | 8 x 3 in | paquete de 500 |
| 17747827 | 8 x 3,5 in | paquete de 500 |
| 17787827 | 8 x 6,125 in | paquete de 500 |
| 17871701 | 8 x 10 in | paquete de 500 |
| 17881701 | 8 x 15 in | paquete de 500 |
| 17891701 | 8 x 34 in | paquete de 500 |
| 17717827 | 9 x 2,5 in | paquete de 1000 |
| 17777827 | 10 x 5 in | paquete de 500 |
| 17747837 | 10 x 8 in | paquete de 500 |
| 17801711 | 11 x 10 in | paquete de 500 |
| 17811711 | 10 x 20 in | paquete de 500 |
| 17797827 | 12 x 6 in | paquete de 500 |
| 17787837 | 12 x 10 in | paquete de 500 |
| 17737837 | 13 x 7 in | paquete de 500 |
| 17707847 | 14 x 12 in | paquete de 500 |
| 17757827 | 15 x 4 in | paquete de 500 |
| 17757837 | 15 x 8,125 in | paquete de 500 |
| 17831711 | 15 x 20 in | paquete de 500 |
| 17841711 | 16 x 26 in | paquete de 500 |
| 17851711 | 16 x 32 in | paquete de 250 |
| 17717847 | 17 x 12 in | paquete de 500 |
| 17747847 | 17 x 16 in | paquete de 500 |
| 17767837 | 18 x 8 in | paquete de 500 |
| 17797837 | 20 x 10,125 in | paquete de 500 |
| 17737847 | 20 x 15 in | paquete de 500 |
| 17767827 | 22 x 4 in | paquete de 500 |
| 17750368 | 22 x 18 in | paquete de 500 |
| 17727847 | 24 x 14 in | paquete de 500 |
| 17757847 | 26 x 16 in | paquete de 500 |
| 17777847 | 26 x 24 in | paquete de 250 |
| 17707837 | 28 x 6 in | paquete de 500 |
| 17760368 | 30 x 24 in | paquete de 250 |
| 17717837 | 32 x 6 in | paquete de 500 |
| 17740368 | 32 x 16 in | paquete de 250 |
| 17777837 | 34 x 8 in | paquete de 500 |
| 17727837 | 35 x 6 in | paquete de 500 |
| 17787847 | 35 x 24 in | paquete de 250 |
| 17767847 | 35,25 x 16 in | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17841701
Proveedor
Keystone Cleanroom Products
N.º de proveedor
00308TWBBSSSDSP02
-
702.00€
669.71€ / paquete de 500
Ahorro 32.29€
4% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
666.90 EUR hasta el 2026-08-14
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28007" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28007" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
- La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Estas bolsas cuentan con una tira adhesiva de grado médico para un cómodo sellado automático
- Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
- Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de utilizar y validar un sellador térmico
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Incluye | Punto indicador de vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Cantidad | 25/bolsa, 500/caja. |
| Dimensiones (L x An) | 3,5 x 8 in |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Tipo de producto | Bolsa para autoclave |
| Longitud (métrico) | 8.9 cm |
| Anchura (métrico) | 20.3 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |