Learn More
3M™ Tubo de respiración autoajustables
Código de producto. 15779647 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
De 52,5 a 85 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15779647 De 52,5 a 85 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15779647 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000028067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    53.49€ / paquete de 1
    Ahorro 12.51€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Tubo de respiración 3M™ para el respirador de aire eléctrico 3M™ Adflo™ y el regulador con suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E.
  • Los nuevos cascos para soldadura y los protectores faciales 3M incluyen el de tubo de respiración de giro de liberación rápida (QRS) que permite la apertura y cierre con una sola mano
  • La clase de protección del casco para soldadura Speedglas 9100FX Air se reduce a TH2 cuando se utiliza el adaptador
  • Puede prolongar la vida útil del tubo de respiración usando una funda de tubo o un tubo de respiración de alto rendimiento de caucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Color Negro
Tipo de producto Tubo de respiración
Longitud (métrico) De 52,5 a 85 cm