Learn More
Erlab Estación de pesaje segura Captair 391 inteligente
Código de producto. 30565337 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
Carbono de unión o HEPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
30565337 Carbono de unión o HEPA cada uno
1 options
Código de producto. 30565337 Proveedor Erlab N.º de proveedor AR015
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Combina seguridad, precisión y tecnología inteligente para todas sus operaciones de pesaje sensibles. Con una losa antivibración, recomendada para todos los pesajes de alta precisión, la estación de pesaje garantiza mediciones confiables, reproducibles y estabilizadas, mejorando así su productividad.
Diseñada para brindar precisión, seguridad y comodidad al usuario, la estación de pesaje segura 391 Smart satisface las más altas demandas de las aplicaciones farmacéuticas, químicas e industriales.
Mayor seguridad
El 391 Smart cumple totalmente con las normas AFNOR NF X 15-211:2009 y EN1822-1:2019, ofreciendo una protección avanzada a través de su sistema de filtración HEPA, manteniendo un flujo de aire constante de hasta 300 m³ /hora. Una versión opcional con filtro de carbón activado (220 m³ /h) también está disponible, ideal para trabajar con sustancias volátiles.
Tecnología inteligente y conectada
Con conectividad de red incorporada, un indicador de luz fácil de usar y un sensor de alarma integrado, el 391 Smart mejora la seguridad del operador al tiempo que simplifica las operaciones diarias. La combinación de una balanza automatizada con la estación de pesaje permite una manipulación segura de polvos con diferentes tamaños de partículas (desde gránulos hasta nanopartículas) y de líquidos como disolventes, ácidos y bases.
Superficie de trabajo premium
Equipado con un Trespa™ TopLab™ Con superficie PLUS y un inserto de mármol para pesaje de precisión, esta estación ofrece durabilidad, resistencia química y fácil limpieza, ideal para tareas de alta precisión.
Compacto y ergonómico
Dimensiones (An x Al x Pr): 1140 x 1721 x 906 mm (con reposabrazos), 825 mm (sin ellos). La abertura de guillotina oblonga garantiza un fácil acceso manteniendo al mismo tiempo la máxima contención.
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa de contención de equipos
Tipo de filtro Carbono de unión o HEPA
Material Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión, recubrimiento de polímero antiácido
Tensión 100/240 V