Learn More
3M™ Seguro Click™ Respirador facial completo reutilizable
Código de producto. 17976640 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17976640 Pequeño cada uno
17956640 M cada uno
17966640 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17976640 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100262627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    333.84€ / paquete de 1
    Ahorro 153.16€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El seguro Click™ La máscara facial completa reutilizable de la serie FF-800 ayuda a proteger contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se usa con el sistema Secure aprobado. Click™ filtros.
  • El botón pulsador de presión positiva, rápido y fácil de un solo toque, ayuda a brindar mayor confianza en el ajuste del respirador.
  • Dos filtros de gas y vapor de flujo doble en cada respirador se combinan para crear el primer sistema de filtro de gas y vapor de flujo cuádruple del mundo con cuatro vías de flujo de aire que proporcionan una respiración fácil y cómoda.
  • Lente grande para un excelente campo de visión y tratada con Scotchgard™ Protector para mejorar la resistencia a la pintura y a las manchas.
  • El arnés de seis correas ayuda a proporcionar un ajuste cómodo y seguro.
  • El diafragma parlante está diseñado para facilitar la comunicación.
  • Las aplicaciones recomendadas incluyen ensamblaje, limpieza química, manipulación de productos químicos, cincelado, cincelado, limpieza, operaciones de hornos, rectificado, mecanizado, albañilería, pintura, vertido/fundición, lijado y aserrado.
  • Disponibles en tres tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Negro
Tipo de filtro Seguro Click™ Filtros
Tamaño Pequeño
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.