Learn More
3M™ Secure Click™ Media máscara facial reutilizable
Código de producto. 16456370
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16456370 M cada uno
16466370 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 16456370 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100172003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
La media máscara facial reutilizable Secure Click™ está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, y todas incluyen un diafragma de comunicación opcional.
  • Mayor transpirabilidad y comodidad gracias al primer sistema de cartuchos de cuádruple flujo
  • El comprobador de sello con botón de presión ayuda a asegurar que el respirador está correctamente sellado en la cara
  • El diafragma para hablar está diseñado para ayudar a facilitar la comunicación mientras se trabaja
  • Las nuevas conexiones Secure Click™ aseguran que los filtros y los cartuchos están instalados correctamente
  • El diseño de la media máscara de perfil bajo ofrece un amplio campo de visualización y compatibilidad con determinados casquetes de soldadura y esmerilado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS 1716:2012
Tipo de conexión Secure Click™
Color Gris oscuro
Material Silicona, Nylon
Tipo de producto Respirador de media mascarilla facial
Tamaño M
Incluye Without Speaking Diaphragm
Modelo HF-802
Cantidad 10/Cajas de cartón