Learn More
SEC14L2 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18603426 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603426 25 μL 25 microlitros
18168718 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18603426 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23902925ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25 microlitros
    Ahorro 65.44€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SEC14L2 Polyclonal specifically detects SEC14L2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SEC14L2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O76054
Alias de gen C22orf6, hTAP, KIAA1186SEC14 (S. cerevisiae)-like 2, KIAA1658SPFAlpha-tocopherol-associated protein, SEC14-like 2 (S. cerevisiae), SEC14-like protein 2, Squalene transfer protein, Supernatant protein factor, TAP1, TAPMGC65053, tocopherol-associated protein
Símbolos de los genes SEC14L2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELLLQECAHQTTKLGRKVETITIIYDC
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23541
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus