Learn More
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody (10C5F12), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18601347 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601347 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601347 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241331H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Neuraminidase in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Seasonal H1N1 Neuraminidase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10C5F12
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza virus N1, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b