Learn More
R&D Systems™ SD OLLAS/DYKDDDDK Vector
Código de producto. 18765143 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,01 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18765143 0,01 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18765143 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBA107085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. pCMV-SD OLLAS / DYKDDDDK Vector for expression of secretory protein with N-terminally FLAG(DYKDDDDK) and OLLAS dual tandem tagged
The pCMV-NS-OLLAS vector provides a convenient vector to express recombinant proteins under control of the CMV promoter with both an N-terminal OLLAS tag and a DYKDDDDK tag, protein will be secreted from the cell due to the inclusion of a signal peptide. Insert protein of interest into the vector in frame using the Xba I and EcoR I/Not I restriction sites. Bacterial selection can be performed using Kanamycin, while Neomycin resistance can be used for screening mammalian transfectants.
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón de almacenamiento 5mM Tris pH 8
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 0,01 mg
Vector SD OLLAS/DYKDDDDK Vector
Línea de productos Novus
Para utilizar con (aplicación) For expression of secretory protein with N-terminally FLAG(DYKDDDDK) and OLLAS dual tandem tagged