Learn More
SD-208, MedChemExpress
Código de producto. 16455568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455568 10 mg 10 miligramos
16431737 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13227
MedChemExpress SD-208 is a selective TGF-βRI (ALK5) inhibitor with IC50 of 48 nM, and > 100-fold selectivity over TGF-βRII.
SD-208 is a selective TGF-βRI (ALK5) inhibitor with IC50 of 48 nM, and > 100-fold selectivity over TGF-βRII.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SD-208
CAS 627536-09-8
Color Yellow-Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10ClFN6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 9.09 mg/mL (25.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1C2=NC3=NC=CN=C3C(NC4=CC=NC=C4)=N2
Peso molecular (g/mol) 352.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.75
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease