missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCYL1BP1 Antibody (OTI2H6), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498776 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498776 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498776 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274030DL594

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCYL1BP1 Monoclonal antibody specifically detects SCYL1BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCYL1BP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H6
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ11752, golgin, RAB6-interacting, GONTKL-binding protein 1, hNTKL-BP1, MGC51263, MGC70512, N-terminal kinase-like-binding protein 1, NTKL-BP1, NTKLBP1SCY1-like 1-binding protein 1, RAB6-interacting golgin, SCY1-like 1 binding protein 1, SCYL1-BP1, SCYL1BP1SCYL1-binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-394 of human SCYL1BP1 (NP_689494) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.