Learn More
SCRN2 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30488040 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30488040 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30488040 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335207FR
Rabbit Polyclonal Antibody
SCRN2 Polyclonal antibody specifically detects SCRN2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCRN2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen secernin 2, secernin-2, Ses2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 176-425 of human SCRN2 (NP_612364.2).,, Sequence:, GRLWAAQRIQEGARNISNQLSIGTDISAQHPELRTHAQAKGWWDGQGAFDFAQIFSLTQQPVRMEAAKARFQAGRELLRQRQGGITAEVMMGILRDKESGICMDSGGFRTTASMVSVLPQDPTQPCVHFLTATPDPSRSVFKPFIFGMGVAQAPQVLSPTFGAQDPVRTLPRFQTQVDRRHTLYRGHQAALGLMERDQDRGQQLQQKQQDLEQEGLEATQGLLAGEWAPPLWELGSLFQAFVKRESQAYA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90507
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG