Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Código de producto. 16295570 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Color morado
Naranja
Natural
Negro
Rojo
Rosa
Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido)
Verde
Ámbar
Tipo de producto:
Tapón de rosca con junta tórica
Tapón de rosca con junta tórica, amarillo, tapón no estéril solo sin tubo
Tapón de rosca con junta tórica, azul, tapón no estéril solo sin tubo
Tapón de rosca con junta tórica, naranja, tapón no estéril solo sin tubo
Tapón de rosca con junta tórica, natural, tapón no estéril solo sin tubo
Tapón de rosca con junta tórica, rojo, tapón no estéril solo sin tubo
Tapón de rosca con junta tórica, verde, tapón no estéril solo sin tubo
Tapón de rosca con sujeción con junta tórica
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Estériles y preparados para PCR
Preparado para PCR
Preparados para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Esterilidad Fit for Purpose Tamaño de la unidad
16295570 Verde Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
10695693 Ámbar Tapón de rosca con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16255570 Ámbar Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16265570 Negro Tapón de rosca con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16275570 Negro Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
10571303 Azul Tapón de rosca con junta tórica, azul, tapón no estéril solo sin tubo No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
16285570 Azul Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
10357762 Verde Tapón de rosca con junta tórica, verde, tapón no estéril solo sin tubo No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
13107673 Natural Tapón de rosca con junta tórica, natural, tapón no estéril solo sin tubo No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
16265580 Natural Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
10042102 Naranja Tapón de rosca con junta tórica, naranja, tapón no estéril solo sin tubo No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
16225580 Naranja Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16235580 Rosa Tapón de rosca con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16245580 Rosa Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
10625893 Rojo Tapón de rosca con junta tórica, rojo, tapón no estéril solo sin tubo No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
16255580 Rojo Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16215610 Color morado Tapón de rosca con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16225610 Color morado Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16235610 Blanco Tapón de rosca con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16245610 Blanco Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
10002092 Amarillo Tapón de rosca con junta tórica, amarillo, tapón no estéril solo sin tubo No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
16255610 Amarillo Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16205580 Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) Tapón de rosca con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16215580 Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) Tapón de rosca con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16285580 Ámbar Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16295580 Ámbar Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16215590 Negro Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16225590 Negro Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 5000
16205590 Azul Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16235590 Azul Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16245590 Verde Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16255590 Verde Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16275580 Natural Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16245600 Natural Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16285590 Naranja Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16295590 Naranja Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16205600 Rosa Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16215600 Rosa Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16225600 Rojo Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16235600 Rojo Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16255600 Color morado Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16265600 Color morado Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16275600 Blanco Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparado para PCR paquete de 5000
16285600 Blanco Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16295600 Amarillo Tapón de rosca con sujeción con junta tórica No estéril Preparados para PCR paquete de 5000
16205610 Amarillo Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
16265590 Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) Tapón de rosca con junta tórica - Preparado para PCR paquete de 5000
16275590 Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) Tapón de rosca con sujeción con junta tórica Estéril Estériles y preparados para PCR paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16295570 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3471GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00€
    500.99€ / paquete de 5000
    Ahorro 86.01€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Evite fugas en condiciones exigentes con estos tapones de rosca para tubos de microcentrífugas con rosca y con juntas tóricas que están optimizados para el almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas.
Evite las fugas en condiciones exigentes con los tapones para tubos de microcentrífugas con tapón de rosca Thermo Scientific™ que incluyen juntas tóricas para un sellado seguro.Optimizados para un almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas, estos tapones de rosca no esterilizables en autoclave están disponibles en una variedad de colores y se adaptan a sus experimentos científicos.
El modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno ni endotoxina.
El modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, ATP ni inhibidor de PCR
Resina de polipropileno 100 % puro específicamente seleccionada para aplicaciones biológicas y de alta claridad
El diseño, el grosor y la selección de materiales de la junta tórica se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen la máxima capacidad de sellado, interacción biológica y capacidad para diferentes temperaturas. La junta tórica de color negro está fabricada en EPDM.
Los tapones estriados mejoran la sujeción al abrir y cerrar el tubo.
Tapones mate con superficie para escritura que facilita el marcado y la identificación del producto
Tapones de colores disponibles en varias opciones de color perfectos para separar, codificar y hacer un seguimiento de las muestras Tapones de color ámbar perfectos para una protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm
Los tapones con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad; el tapón de rosca con sujeción es la mejor solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo. Tapones no unidos disponibles
El rango de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
Rango de temperatura de –80 °C a +95 °C Almacenamiento a corto plazo a una temperatura de -80 °C a -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en LN2 en fase de vapor y adecuado para una congelación rápida por inmersión en LN2
Par de torsión Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: de 1,412 Ncm a 28,24 Ncm.
Par de torsión Par automatizado/robótico estándar: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Tapón de rosca con junta tórica
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno 100 % puro (tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica), Ethylene Propylene
Color Verde
Envase 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Declaraciones de limpieza Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR
Propiedad de unión Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Par de apriete máx. Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm. Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm.
Intervalo de temperatura (métrico) Almacenamiento en frío: De -80 ° a +95 °C. Nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Esterilidad Estéril
RCF máx. 25.000 x g
Fit for Purpose Estériles y preparados para PCR
Show More Show Less
No se recomienda la esterilización en autoclave de los microtubos con tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.