Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
-
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Código de producto. 10357762 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Esterilidad | Fit for Purpose | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10357762 | Verde | Tapón de rosca con junta tórica, verde, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 10695693 | Ámbar | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16255570 | Ámbar | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16265570 | Negro | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16275570 | Negro | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10571303 | Azul | Tapón de rosca con junta tórica, azul, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16285570 | Azul | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16295570 | Verde | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 13107673 | Natural | Tapón de rosca con junta tórica, natural, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16265580 | Natural | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10042102 | Naranja | Tapón de rosca con junta tórica, naranja, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16225580 | Naranja | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235580 | Rosa | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245580 | Rosa | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10625893 | Rojo | Tapón de rosca con junta tórica, rojo, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16255580 | Rojo | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215610 | Color morado | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16225610 | Color morado | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235610 | Blanco | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245610 | Blanco | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10002092 | Amarillo | Tapón de rosca con junta tórica, amarillo, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16255610 | Amarillo | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16205580 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215580 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16285580 | Ámbar | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16295580 | Ámbar | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215590 | Negro | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16225590 | Negro | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estéril y preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16205590 | Azul | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235590 | Azul | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245590 | Verde | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16255590 | Verde | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16275580 | Natural | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245600 | Natural | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16285590 | Naranja | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16295590 | Naranja | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16205600 | Rosa | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215600 | Rosa | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16225600 | Rojo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235600 | Rojo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16255600 | Color morado | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16265600 | Color morado | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16275600 | Blanco | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16285600 | Blanco | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16295600 | Amarillo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16205610 | Amarillo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16265590 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con junta tórica | - | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16275590 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
-
557.00€
478.98€ / paquete de 5000
Ahorro 78.02€
14% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Beskrivning
Evite las fugas en condiciones exigentes con los tapones para tubos de microcentrífugas con tapón de rosca Thermo Scientific™ que incluyen juntas tóricas para un sellado seguro.Optimizados para un almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas, estos tapones de rosca no esterilizables en autoclave están disponibles en una variedad de colores y se adaptan a sus experimentos científicos.
El modelo no estéril está libre de ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno y endotoxina.
El modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones está libre de ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, ATP e inhibidor de PCR.
Resina de polipropileno 100 % puro específicamente seleccionada para aplicaciones biológicas y de alta claridad
El diseño de la junta tórica, el grosor y la selección de materiales se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen máxima capacidad de sellado, interacción biológica y capacidad para diferentes temperaturas. La junta tórica de color negro está fabricada en EPDM.
Los tapones estriados mejoran la sujeción al abrir y cerrar el tubo.
Tapones mate con superficie para escritura que facilita el marcado y la identificación del producto
Tapones de colores disponibles en varias opciones de color perfectos para separar, codificar y hacer un seguimiento de las muestras. Tapones de color ámbar perfectos para una protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm.
Los tapones con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad; el tapón de rosca con sujeción es la mejor solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo. Tapones no unidos disponibles
El rango de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
Rango de temperatura de –80 °C a +95 °C Almacenamiento a corto plazo a una temperatura de -80 °C a -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en LN2 en fase de vapor y adecuado para una congelación rápida por inmersión en LN2
Par de torsión Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: de 1,412 Ncm a 28,24 Ncm.
Par de torsión Par automatizado/robótico estándar: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Tapón de rosca con junta tórica, verde, tapón no estéril solo sin tubo |
| Esterilizables en autoclave | No recomendado, opción estéril disponible |
| Material | Tapón y tubo de polipropileno virgen ultra transparente, junta tórica de monómero etileno propileno dieno, Ethylene Propylene |
| Color | Verde |
| Envase | 500 por paquete, 10 paquetes por caja, 5000 por caja |
| Declaraciones de limpieza | No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Par de apriete máx. | Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm. Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 80 °C a + 95 °C. Fase de vapor y Flash Freeze aceptables, no se recomienda para almacenamiento con inmersión de LN2 |
| Esterilidad | No estéril |
| RCF máx. | 25.000 x g |
| Fit for Purpose | Preparado para PCR |
| Visa mer Visa mindre |
No se recomienda la esterilización en autoclave de los microtubos con tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.