Learn More
BOLA Raspadores
Código de producto. 10309381
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
90 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
10309381 50 mm cada uno
10610372 90 mm cada uno
10013551 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10309381 Proveedor BOLA N.º de proveedor H91602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.85€
    134.49€ / paquete de 1
    Ahorro 30.36€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Raspadores de PTFE, sólidos
  • Raspadores fabricados en PTFE con extremo cónico.
  • Manejo ideal gracias a su mango grande y hoja ancha.
  • Resistencia química universal.
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 50 mm