Learn More
Sampling Systems Varilla de extensión del raspador
Código de producto. 30040269 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (316 L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30040269 Acero inoxidable (316 L) cada uno
1 options
Código de producto. 30040269 Proveedor Sampling Systems N.º de proveedor A1171000
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Nuestra varilla de extensión se puede utilizar para ampliar el alcance de nuestros raspadores estériles.
  • Varilla de extensión de 1 m
  • Fabricados con acero inoxidable 316L
  • Ideal para acceder a zonas de difícil acceso.
  • Entrega rápida
  • Disponible en stock
Especificaciones
Tipo de producto Varilla de extensión
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Material Acero inoxidable (316 L)