Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel enrolladas de una capa, 6 rollos
Código de producto. 12724326
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12724326 Azul 6 rollos
10049751 Blanco 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12724326 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    82.09€ / 6 rollos
    Ahorro 301.91€
    78% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los rollos de alta capacidad están diseñados para ser detectables para el secado de manos en entornos críticos de contaminación y son perfectos para baños concurridos y áreas de preparación de alimentos.
  • 6 rollos contienen 304 metros de toalla de papel de 1 capa
  • Toallas de papel en rollo detectables y certificadas para contacto con alimentos, para secado de manos en entornos con alta concentración de contaminantes.
  • Hecho con materiales únicos Airflex Tecnología, las toallas desechables son suaves, resistentes y muy absorbentes, incluso cuando están mojadas.
  • Toallas de papel con certificación Ecolabel
  • Rollo de toallas de papel súper comprimido de alta capacidad para recargas menos frecuentes, perfecto para baños concurridos y áreas de preparación de alimentos.
  • Compatible con una variedad de Acuario (6959) y Kimberly-Clark Professional Dispensadores de toallas de mano enrolladas (9960 y 8976)
  • Más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas de papel convencionales, proporcionando una calidad constante a un precio asequible.
  • Ideal para áreas de alto tráfico donde es esencial reducir los costos y el mantenimiento con recargas menos frecuentes.
  • Tamaño de hoja individual: 19,8 cm (ancho). 6 rollos de toallas de papel de 304 m (1824 m en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de toallas de mano
Longitud (imperial) 15,6 pulg.
Longitud (métrico) 304 m
Anchura (imperial) 1.96 ft.
Anchura (métrico) 200 mm
Material Papel
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Azul
Dimensiones (L x An) 304 mx 200 mm (997,4 pies x 7,9 in)
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Áreas de contacto con alimentos, baños de oficinas y hoteles
Para utilizar con (equipo) Aquarius™ y KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Dispensadores de toallas de mano en rollo
Cantidad de embalaje 6/paquete
Tela 1 capas