Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ 8538 Rollo de papel higiénico de 2 capas, tamaño estándar, 36 rollos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12734306
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 9,4 cm
Tamaño de la unidad:
36 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12734306 12 x 9,4 cm 36 rollos
1 options
Código de producto. 12734306 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8538
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para baños con mucho tráfico y movimiento que exigen consistencia, calidad y valor. El papel higiénico de 2 capas está elaborado con fibras 100 % recicladas y es confiable para evitar obstrucciones y mantener una buena higiene en el lugar de trabajo. 36 rollos x 320 hojas blancas de 2 capas (11.520 hojas)
  • Cada rollo de papel higiénico individual contiene 320 hojas de papel higiénico blanco de 2 capas con relieve.
  • El rollo de papel higiénico de 2 capas de calidad ofrece una solución de baño eficiente con una descarga confiable para evitar obstrucciones.
  • En relieve Scott™ El logotipo y los patrones brindan una apariencia y sensación mejoradas a cada hoja de papel higiénico.
  • El rollo de papel higiénico de tamaño estándar es la solución ideal para donde el espacio es limitado.
  • Para garantizar el medio ambiente, los rollos de papel higiénico están hechos de fibras 100% recicladas, son FSC certificados y llevan la etiqueta ecológica europea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de papel higiénico
Longitud (imperial) 24,8 in
Longitud (métrico) 12 cm
Anchura (imperial) 12,4 in
Anchura (métrico) 9,4 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001, etiqueta ecológica de la UE y FSC Certificado
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 12 x 9,4 cm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Ideales para lavabos pequeños, de oficina y de hotel, sobre todo donde se buscan soluciones económicas.
Cantidad de embalaje 6 paquetes x 6 rollos x 320 hojas (11 520 hojas)
Tela 2 capas
Tamaño Pequeño