Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Rollo de papel higiénico gigante, blanco, de 2 capas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12631386
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 m
200 m
Tamaño de la unidad:
12 rollos
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12631386 400 m 6 rollos
12621426 200 m 12 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12631386 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para baños con mucho tráfico y movimiento que exigen consistencia, calidad y valor. El papel higiénico de rollo grande está elaborado con fibras 100 % recicladas y tiene una descarga confiable para evitar obstrucciones y mantener una buena higiene en el lugar de trabajo.
  • El papel higiénico en rollo gigante de calidad ofrece una solución eficiente para lugares de mucho tráfico con una descarga confiable para evitar bloqueos.
  • Para garantía medioambiental, está fabricado con fibras 100% recicladas. FSC certificado y lleva la etiqueta ecológica europea.
  • Compatible con Aquarius™ Dispensadores de papel higiénico.
  • Ofrece alta capacidad con cada rollo 5 veces más largo que un rollo estándar.
  • En relieve Scott™ y los patrones brindan una apariencia y sensación mejoradas a cada hoja de papel higiénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico gigante
Longitud (imperial) 20,4 in
Longitud (métrico) 400 m
Anchura (imperial) 10,2 in
Anchura (métrico) 9,5 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Etiqueta ecológica de la UE, FSC
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 400 mx 9 cm (1312,3 pies x 3,5 in)
Formato Rollos gigantes
Para utilizar con (aplicación) Perfectos para zonas sanitarias exigentes, especialmente donde las economías son un factor importante.
Cantidad de embalaje 6 rollos x 1053 hojas
Tela 2 capas