Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ 8511 Rollo de papel higiénico Jumbo de 2 capas, 6 rollos
Descripción
- Cada rollo de papel higiénico gigante contiene 380 m de papel higiénico blanco, gofrado y de 2 capas.
- Rollo de papel higiénico gigante de calidad que ofrece una solución eficiente para lugares de mucho tráfico.
- Descarga confiable para evitar obstrucciones y promover altos estándares de higiene en el baño.
- El papel higiénico en rollo gigante ofrece una gran capacidad, ya que cada rollo es 9 veces más largo que un rollo estándar.
- En relieve Scott™ El logotipo y los patrones brindan una apariencia y sensación mejoradas a cada hoja de papel higiénico dispensada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico gigante |
| Longitud (imperial) | 20.4 ft. |
| Longitud (métrico) | 38 m |
| Anchura (imperial) | 10,2 in |
| Anchura (métrico) | 9,5 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Ecoetiqueta europea |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 38m x 9,5 cm |
| Formato | Rollo |
| Mostrar más |