Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Toallas de mano de papel dobladas de 2 capas, 20 paquetes
Código de producto. 12698845
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
250 x 330 mm
500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12698845 250 x 330 mm paquete de 20
10311962 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in) paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12698845 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.95€
    82.21€ / paquete de 20
    Ahorro 5.74€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Toallas de mano individuales sostenibles dobladas en 'C' fabricadas en Alemania con fibra 100% reciclada. Ángel azul, FSC y con certificación Ecolabel Europeo para mayor garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos.
20 paquetes x 84 hojas blancas de 2 capas (1680 en total) Toallas de mano individuales plegadas en 'C' fabricadas en Alemania con fibra 100 % reciclada Una solución práctica, consistente y sostenible Blue Angel, FSC y con certificación Ecolabel Europea para mayor garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con el dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius en color blanco (código de producto 6954) Para una solución práctica, consistente y sostenible, elija Hostess NATURA Toallas de mano. Toallas de mano individuales plegadas en 'C' fabricadas en Alemania con fibra 100% reciclada. Compatible con el dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius en color blanco (código de producto 6954). Ángel azul, FSC y con certificación Ecolabel Europea para mayor garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Cada caja contiene 20 paquetes de 140 hojas de 2 capas de tamaño 25 cm x 33 cm. 20 hojas de 140 x 2 capas (2800 en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de mano Scott Natura
Longitud (imperial) 1.93 ft.
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura (imperial) 15,55 in
Anchura (métrico) 330 mm
Material Papel
Color Natural
Dimensiones (L x An) 250 x 330 mm
Formato Plegado en C
Para utilizar con (aplicación) Solución práctica, consistente y sostenible
Cantidad de embalaje 2800 paq.
Tela 2 capas