Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Toallas de mano de papel dobladas de 2 capas, 20 paquetes
Descripción
20 paquetes x 84 hojas blancas de 2 capas (1680 en total) Toallas de mano individuales plegadas en 'C' fabricadas en Alemania con fibra 100 % reciclada Una solución práctica, consistente y sostenible Blue Angel, FSC y con certificación Ecolabel Europea para mayor garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con el dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius en color blanco (código de producto 6954) Para una solución práctica, consistente y sostenible, elija Hostess NATURA Toallas de mano. Toallas de mano individuales plegadas en 'C' fabricadas en Alemania con fibra 100% reciclada. Compatible con el dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius en color blanco (código de producto 6954). Ángel azul, FSC y con certificación Ecolabel Europea para mayor garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Cada caja contiene 20 paquetes de 140 hojas de 2 capas de tamaño 25 cm x 33 cm. 20 hojas de 140 x 2 capas (2800 en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano doblada |
| Longitud (imperial) | 1.93 ft. |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Anchura (imperial) | 1.18 ft. |
| Anchura (métrico) | 36 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in) |
| Formato | Plegado en C |
| Para utilizar con (aplicación) | Baños de alto tráfico en entornos laborales y áreas públicas |
| Mostrar más |