Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Toallas de mano de papel enrolladas de una capa, 6 rollos
Código de producto. 30158565
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158565 Azul paquete de 6
30158562 Blanco paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30158565 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    50.30€ / paquete de 6
    Ahorro 68.70€
    57% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Las toallas de mano están diseñadas para ser detectables en entornos críticos de contaminación, lo que respalda los estándares de higiene sin comprometer la eficiencia al secar las manos. Ideal en entornos de baños compactos.
  • 6 x 190 m = 4.560 hojas, blancas, 1 capa Slimroll toallas de mano enrolladas (1.140 m en total)
  • Cada Slimroll de toallas de papel contiene 190 metros de toalla de mano enrollada, equivalente a 760 hojas de toalla de mano de papel
  • El rollo está orgullosamente estampado con el Scott Marca para garantizar la seguridad del cliente y utilizarla Airflex Tecnología para una absorción más rápida y un secado más higiénico.
  • Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea
  • Compatible con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius, de una sola pasada, en blanco (7955) o negro (7956)
  • Diseñado para una higiene de manos confiable en entornos de baños que tienen espacio limitado y son los más eficientes. Slimroll Toallas de mano para un secado de manos confiable todos los días
  • Único Airflex La tecnología da como resultado una absorción más rápida para un secado de manos más higiénico, al mismo tiempo que utiliza menos y crea menos residuos.
  • El dispensador está completamente cerrado, lo que garantiza que los usuarios solo tocarán la toalla de mano que están usando para secarse las manos.
  • Los dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada para respaldar aún más los estándares de higiene.
  • Innovadora función de rollo de repuesto que nunca se agota en los modelos compatibles Kimberly-Clark Los dispensadores de toallas de mano tienen un rollo de repuesto en el sistema antes de que se acabe el rollo original.
  • La función de rollo de papel aumenta la capacidad de este sistema en un 5 %
  • Los rollos cuentan con tecnología de compresión para una mayor sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de toallas de mano
Longitud (imperial) 1.47 ft.
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 11,8 in
Anchura (métrico) 19.80 cm
Material Papel
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Cantidad de embalaje 190 mx 6 rollos (1140 m en total)