Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Toallas de mano enrolladas
Descripción
- Diseñado para ayudarle a respaldar los estándares de higiene de los baños en entornos de alta frecuencia sin comprometer la calidad y el valor.
- Diseñado para un secado diario y fiable de las manos. Las toallas de papel entrelazadas, o las toallas de papel plegadas en V, como también se conocen, están diseñadas para dispensar una toalla de mano de papel a la vez.
- Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando.
- Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada.
- La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos.
- Con 340 toallas de mano por clip, el tiempo de mantenimiento se reduce, ya que hay menos cambios del producto. Este alto volumen de toallas de mano de papel por clip también se ha diseñado para respaldar los estándares de higiene en el lugar de trabajo en entornos de alta frecuencia, ya que el riesgo de que se agoten es menor que las toallas de mano con menos toallas de papel por clip.
- Estas toallas de mano de papel plegadas también incluyen nuestra exclusiva tecnología Airflex™ que resulta en una absorción más rápida para un secado de manos más higiénico, al mismo tiempo que utiliza menos y crea menos residuos, lo que le ayuda a sacar más partido de su inversión mientras mejora la higiene en el lugar de trabajo.
- Estas toallas de entrelazadas mano cuentan con tecnología de compresión para aumentar la sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte.
- Certificación de FSC y etiqueta ecológica europea para la garantía medioambiental.
- Certificación para el contacto con alimentos.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toalla de papel |
| Longitud (imperial) | 1148.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 350 m |
| Anchura (imperial) | 7,8 in |
| Anchura (métrico) | 19.8 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos de baños concurridos |
| Cantidad de embalaje | 6 rollos/hoja |
| Show More |