Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Toallas de mano de papel azul enrolladas de una capa 6692, 6 rollos
Descripción
6 x 350 m = 8.400 hojas, azules, toallas de mano enrolladas de 1 capa (2.100 m en total) Cada rollo de toallas de papel contiene 350 metros de toallas de mano enrolladas de 1 capa, equivalentes a 1.400 toallas de papel. Scott Las toallas de mano azules esenciales están diseñadas para secarse las manos en entornos críticos de contaminación y son un 25 % más largas que las toallas en rollo equivalentes de la competencia. Este rollo de toallas de papel azules está orgullosamente estampado con el logo de Essential. Scott Marca para la garantía del cliente y utiliza Airflex Tecnología para una absorción más rápida y un secado más higiénico Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea Compatible con el dispensador de toallas de mano de papel en rollo Aquarius de una sola pasada en blanco (7375) o negro (7376), nuestro dispensador más higiénico disponible Mejore su experiencia en el baño con un producto confiable y familiar Scott Soluciones de baño esenciales, diseñadas para ayudarlo a mantener los estándares de higiene del baño en entornos de alta frecuencia sin comprometer la calidad ni el valor. Scott Las toallas de papel azules enrolladas esenciales están diseñadas para ser detectables para el secado de manos en entornos críticos de contaminación. Ofrecen una higiene de manos eficaz en entornos de baños concurridos que exigen consistencia y son las toallas de manos más eficientes para un secado de manos confiable todos los días. Estas toallas de papel enrolladas son las toallas de mano más largas y eficientes en comparación con los sistemas de la competencia; ofrecen un 25 % más de secado de manos antes de agotarse y 3,5 veces más que el sistema de toallas de papel dobladas promedio para una mejor eficiencia de costos, lo que le ayuda a obtener más por su gasto y reducir el tiempo de mantenimiento. Nuestra única Airflex La tecnología da como resultado una absorción más rápida para un secado de manos más higiénico, al mismo tiempo que utiliza menos y crea menos desechos. Este Scott El rollo azul esencial está orgullosamente estampado con el logo Scott Marca para garantizar al cliente el fomento de la higiene en el baño. Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea. El Kimberly-Clark Las toallas de mano son compatibles con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius, de una sola limpieza, en blanco (código 7375) o negro (código 7376), nuestro dispensador más higiénico disponible. Este dispensador está completamente cerrado, lo que garantiza que los usuarios solo tocarán la toalla de mano que están usando para secarse las manos, y nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada para respaldar aún más los estándares de higiene. La eficiencia no se ve comprometida con Scott Control de rollo de toalla de papel blanco. La innovadora función de rollo de repuesto que nunca se agota en los modelos compatibles Kimberly-Clark Los dispensadores de toallas de mano le permiten colocar un rollo de reemplazo en el sistema antes de que se acabe el rollo original, lo que garantiza una transición suave entre rollos para minimizar el desperdicio y garantizar que no haya brechas en la capacidad del usuario para mantener los estándares de higiene. La función de ''rollo de papel restante'' que nunca se agota aumenta la capacidad de este sistema de toallas de papel en un 8%. Estos rollos de toallas de mano cuentan con tecnología de compresión para una mayor sostenibilidad al reducir el almacenamiento y el transporte. 6 x 350 m = 8400 hojas, toallas de mano azules de 1 capa enrolladas (2100 m en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla enrollable |
| Longitud (imperial) | 1.96 ft. |
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Anchura (imperial) | 1.29 ft. |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de alimentos, gimnasios |
| Cantidad de embalaje | 305 mx 6 rollos (2100 m en total) |