Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Toallas de mano de papel interfold de una capa 6617, 15 paquetes
Descripción
15 paquetes x 340 hojas blancas de 1 capa (5100 en total) Un clip de toallas de mano entrelazadas contiene 340 toallas de mano plegadas en V Nuestra toalla de papel plegada más eficiente para un secado de manos confiable todos los días Secado de manos eficiente y efectivo que crea menos desperdicio gracias a la Airflex Tecnología en estas toallas de papel para manos Estas toallas de papel son FSC y certificado con etiqueta ecológica europea para la higiene de manos con garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de papel Mejore su experiencia en el baño con dispensadores de toallas de papel confiables y familiares. Scott Soluciones de baño esenciales, diseñadas para ayudarlo a mantener los estándares de higiene del baño en entornos de alta frecuencia sin comprometer la calidad ni el valor. Scott Las toallas de papel interplegadas Essential son nuestras toallas de mano desechables más eficientes, diseñadas para un secado de manos confiable todos los días. Las toallas de papel entrelazadas, o las toallas de papel plegadas en V, como también se conocen, están diseñadas para dispensar una toalla de mano de papel a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos. Con 340 toallas de mano por clip, el tiempo de mantenimiento se reduce, ya que hay menos cambios del producto. Este alto volumen de toallas de mano de papel por clip también se ha diseñado para respaldar los estándares de higiene en el lugar de trabajo en entornos de alta frecuencia, ya que el riesgo de que se agoten es menor que las toallas de mano con menos toallas de papel por clip. Estas toallas de mano de papel dobladas también cuentan con nuestro exclusivo Airflex Tecnología que produce una absorción más rápida para un secado de manos más higiénico, al mismo tiempo que utiliza menos y crea menos desechos, lo que le ayuda a aprovechar mejor su gasto y mejora la higiene en el lugar de trabajo. Estas toallas de entrelazadas mano cuentan con tecnología de compresión para aumentar la sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte. Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Opciones de dispensador de toallas de papel: Dispensadores Aquarius en color blanco o negro (códigos de producto 6945 y 7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). FSC y con certificación Ecolabel Europea de garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Un clip de Scott Las toallas de papel interplegadas Essential contienen 340 toallas de mano plegadas en V. Cada toalla de papel de 1 capa mide 21 cm x 20 cm. 15 paquetes x 340 hojas blancas de 1 capa (5100 en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano entrelazada |
| Longitud (imperial) | 1.77 ft. |
| Longitud (métrico) | 54 cm |
| Anchura (imperial) | 1.31 ft. |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Descripción | Entrelazadas |
| Dimensiones (L x An) | 21 x 20 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos de baños concurridos |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?