Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Papel higiénico doblado, paquete a granel
Descripción
- Diseñado para respaldar el control de cumplimiento de la higiene en el lugar de trabajo.
- Para una mayor higiene en entornos críticos de una de las marcas de mayor confianza del mundo, elija el papel higiénico de 2 capas Scott™ Control™.
- Un papel higiénico plegado en relieve de calidad para los lugares de trabajo donde la higiene y el control de la contaminación es una prioridad.
- El papel higiénico plegado Scott™ Control™ ofrece la dispensación de hojas de papel higiénico individuales, lo que significa que solo se tocan las hojas que se utilizan, lo que ayuda a maximizar la higiene del baño mientras se controla el uso, reduciendo los residuos y los costes innecesarios.
- Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada.
- Compatible con una gran variedad de opciones de dispensador de papel higiénico Kimberly-Clark: Dispensadores comerciales de papel higiénico Aquarius™ en blanco o negro (códigos de producto 6946 y 7172), dispensador de papel higiénico doblado de alta capacidad (código de producto 6990) y dispensador de acero inoxidable de gran calidad (código de producto 8972).
- Para garantizar el medio ambiente, este papel higiénico de una sola hoja Scott™ Control™ está fabricado con fibras 100 % recicladas, cuenta con certificado FSC, lleva la etiqueta ecológica europea y se elimina de manera fiable al descargar la cisterna.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 7,3 in |
| Longitud (métrico) | 18.6 cm |
| Anchura (imperial) | 4,6 in |
| Anchura (métrico) | 11.7 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Descripción | Embalaje a granel |
| Dimensiones (L x An) | 18.6 x 11.7 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Baños de alto tráfico |
| Mostrar más |