Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Papel higiénico Scott™ CONTROL™
Descripción
- Diseñado para respaldar el control de cumplimiento de la higiene de los baños en el lugar de trabajo.
- Para una mayor higiene en entornos críticos de una de las marcas de mayor confianza del mundo, elija el papel higiénico de 2 capas Scott™ Control™.
- Un papel higiénico plegado de calidad para los lugares de trabajo donde la higiene y el control de la contaminación es una prioridad.
- El papel higiénico a granel Scott™ Control™ ofrece la dispensación de hojas de papel higiénico individuales, lo que significa que solo se tocan las hojas que se van a utilizar para maximizar la higiene y la eficacia del baño, al tiempo que minimiza los residuos.
- Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada.
- El logotipo y los patrones de Scott™ en relieve ofrecen un aspecto y una sensación mejorados en cada hoja de papel higiénico.
- Compatible con una gran variedad de opciones de dispensador de papel higiénico Kimberly-Clark: Dispensadores comerciales de papel higiénico Aquarius™ en blanco o negro (códigos de producto 6946 y 7172), dispensador de papel higiénico doblado de alta capacidad (código de producto 6990) y dispensador de acero inoxidable de gran calidad (código de producto 8972).
- Para garantizar el medio ambiente, el papel higiénico de una sola hoja Scott™ Control™ está fabricado con fibras 100 % recicladas, cuenta con certificado FSC, lleva la etiqueta ecológica europea y se elimina de manera fiable al descargar la cisterna.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Folded Toilet Tissue |
| Longitud (imperial) | 13.1 in. |
| Longitud (métrico) | 33.3 cm |
| Anchura (imperial) | 11.4 in. |
| Anchura (métrico) | 29 cm |
| Material | Paper |
| Color | Blanco |
| Descripción | Plegado |
| Cantidad de embalaje | 250 hojas/pack, 36/pack |
| Tela | 2 capas |
| Mostrar más |