Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel Control Interfold de una capa 6663, 15 paquetes
Código de producto. 12714306
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
31,5 x 21,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12714306 31,5 x 21,5 cm paquete de 15
1 options
Código de producto. 12714306 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    66.40€ / paquete de 15
    Ahorro 247.60€
    78% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Las toallas de mano dobladas respaldan los estándares de higiene de manos y minimizan el riesgo cuando la higiene y el control de la contaminación son una prioridad. Diseñado para ser suave con la piel para el secado frecuente de manos en entornos de higiene crítica.
15 paquetes x 212 hojas blancas de 1 capa (3180 en total) Un clip de toallas de mano entrelazadas de 1 capa contiene 212 toallas de mano plegadas en M Mantenga altos los estándares de higiene y eficiencia de las manos en baños concurridos con Scott Toallas de mano dobladas de control Únicas Airflex La tecnología de estas toallas de mano desechables da como resultado una absorbencia superior, lo que hace que secarse las manos sea un proceso eficiente y efectivo y reduce el riesgo de contaminación cruzada. Las toallas de papel son FSC y etiqueta ecológica europea certificada para la higiene de manos con garantía medioambiental Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de papel Mejore su experiencia en el baño con dispensadores de toallas de papel confiables y familiares. Scott Soluciones de control para baños, diseñadas para respaldar el control del cumplimiento de la higiene en los baños en el lugar de trabajo. Para baños concurridos que exigen una higiene de manos constante y eficiencia, elija Scott Utilice toallas de mano entrelazadas para minimizar el riesgo y ayudar a controlar la contaminación. Único Airflex La tecnología de estas toallas de mano desechables da como resultado una absorbencia superior, haciendo del secado de manos un proceso eficiente y efectivo y reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Estas suaves toallas de papel están diseñadas para ser agradables a la piel para el secado frecuente de las manos, fomentando activamente el cumplimiento de la higiene de las manos. Las toallas de papel interplegadas, o toallas de mano plegadas en M como también se las conoce, están diseñadas para dispensar una toalla de mano de papel a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada. Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Opciones de dispensador de toallas de papel: Dispensadores Aquarius en color blanco o negro (códigos de producto 6945 y 7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). FSC y con certificación Ecolabel Europea de garantía medioambiental. Un clip de Scott Las toallas de mano interplegadas Control contienen 212 toallas de mano plegadas en M. Cada toalla de papel de 1 capa mide 31,5 cm x 21,5 cm. 15 paquetes x 212 hojas blancas de 1 capa (3180 en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano entrelazada
Longitud (imperial) 1.81 ft.
Longitud (métrico) 31,5 cm
Anchura (imperial) 15,5 in
Anchura (métrico) 21,5 cm
Material Papel
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 31,5 x 21,5 cm
Formato Hojas interplegadas
Para utilizar con (aplicación) Áreas de contacto con alimentos, oficinas, baños de hoteles
Tela 1 capas