Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Toallas de mano
Descripción
- Donde la higiene es una prioridad, elija las toallas de mano Scott™ Control™.
- Estos rollos suaves son ahora más fuertes, duran más y están diseñados para minimizar el riesgo y ayudar con el control de los gérmenes y la contaminación.
- Toallas de mano en rollos suaves que son amables con la piel para el secado frecuente de las manos en entornos críticos de higiene.
- Proporciona un 40 % más de secados de manos que los sistemas de la competencia, lo que significa menos recargas.
- Marca grabada y diseñada para ser más amable con las manos y fomentar activamente conformidad con la higiene de las manos.
- Nuestra exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una absorbencia superior, por lo que puede reducir el riesgo de contaminación cruzada, compatible con el dispensador de toallas de mano de una sola pasada Aquarius™ en blanco (código 7375) o negro (código 7376), el dispensador más higiénico disponible.
- Certificación de etiqueta ecológica europea para la garantía medioambiental.
- Certificación para el contacto con alimentos
- Cada caja contiene rollos de 6 x 300 m de 1 capa.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de papel |
| Longitud (imperial) | 984.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (imperial) | 7,8 in |
| Anchura (métrico) | 19.8 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos de baños concurridos |
| Cantidad de embalaje | 6 Pk. |
| Mostrar más |