Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Papel higiénico doblado - Papel higiénico de doble capa a granel
Descripción
- Scott™ Control™ Papel higiénico plegado de 2 capas de calidad para lugares donde la higiene y el control de la contaminación son una prioridad.
- Compatible con una variedad de Kimberly-Clark opciones de dispensador de papel higiénico
- Fabricado con fibras 100% recicladas, es FSC Certificado, lleva la etiqueta ecológica europea y tiene una descarga fiable.
- Cada paquete individual de papel higiénico plegado de 2 capas contiene 250 hojas de papel higiénico de 2 capas con relieve.
- Scott™ Control™ El papel higiénico intercalado ofrece dispensación de hojas individuales, lo que significa que solo toca las hojas que usa, lo que ayuda a maximizar la higiene y la eficiencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico doblado |
| Longitud (imperial) | 1 ft 4 in |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | tejido |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Atención médica: cuidados intensivos, consultorios, gimnasios, hoteles, grandes oficinas |
| Cantidad de embalaje | 250 x 36 paquetes (9000 en total) |