Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8569 Papel higiénico de dos capas de alimentación central, 6 rollos
Código de producto. 30158569
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158569 Blanco paquete de 6
1 options
Código de producto. 30158569 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    43.50€ / paquete de 6
    Ahorro 58.50€
    57% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El papel higiénico de alimentación central está diseñado para minimizar el riesgo cuando la higiene del baño y el control de la contaminación son una prioridad. El sistema cerrado de alta capacidad dispensa hojas de papel higiénico individuales de 2 capas, lo que significa que solo toca las hojas que usa, lo que maximiza la higiene en el lugar de trabajo y reduce el desperdicio. 6 rollos x 1280 hojas blancas de 2 capas (7680 hojas).
  • Cada rollo individual de papel higiénico de alimentación central contiene 1280 hojas de papel higiénico de 2 capas con relieve.
  • El diseño de alimentación central dispensa hojas individuales de papel higiénico, lo que mejora la higiene en el lugar de trabajo, reduce el desperdicio y proporciona ahorros de costes.
  • El papel higiénico comercial ofrece dispensación de hojas individuales, lo que significa que solo toca las hojas que usa, lo que ayuda a maximizar la higiene y la eficiencia del baño.
  • Para la garantía ambiental, Scott™ Control™ El papel higiénico de alimentación central está hecho de fibras 100% recicladas, es FSC Certificado, lleva la etiqueta ecológica europea y tiene una descarga fiable.
  • Compatible con el sistema higiénico totalmente cerrado. Aquarius™ Dispensador de papel higiénico de alimentación central (código de producto 7046)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de papel higiénico
Longitud (imperial) 18,8 in
Longitud (métrico) 48 cm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 24 cm
Material Papel
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Atención médica - Cuidados agudos
Cantidad de embalaje 1290 x 6 rollos (7680 en total)