Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Papel higiénico de dos capas de alimentación central 8591, 12 rollos
Description
- Cada rollo individual de papel higiénico de alimentación central contiene 833 hojas de papel higiénico blanco de 2 capas.
- Ofrece dispensación de hojas individuales, lo que significa que solo toca las hojas que usa, lo que ayuda a maximizar la higiene y la eficiencia del baño.
- El diseño de alimentación central dispensa hojas de papel higiénico individuales y reduce la cantidad de residuos que quedan al final del rollo, lo que mejora la higiene en el lugar de trabajo, reduce el desperdicio y proporciona un coste de uso excepcional.
- Para la garantía ambiental, Scott™ Control™ El papel higiénico de 2 capas está fabricado con fibras 100% recicladas, es FSC Certificado, lleva la etiqueta ecológica europea y tiene una descarga fiable.
- Compatible con el sistema higiénico totalmente cerrado. Scott™ Control™ Dispensadores de papel higiénico mini de alimentación central (código de producto 7186-Blanco y 7187-Negro)
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Rollo de papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 23,3 in |
| Longitud (métrico) | 59.4 cm |
| Anchura (imperial) | 15,5 in |
| Anchura (métrico) | 39.6 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 23,3 x 15,5 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Oficinas |
| Cantidad de embalaje | 833 x 12 rollos (9996 en total) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?