Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Desinfectante de manos con espuma de alcohol
Código de producto. 17163664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 paq.
6 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17163664 6 paq. paquete de 6
17173664 4 paq. paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17163664 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    85.29€ / paquete de 6
    Ahorro 149.71€
    63% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scott™ CONTROL™ El desinfectante de manos con alcohol elimina hasta el 99,99% de los microorganismos. Probado dermatológicamente y sin fragancia, el desinfectante en espuma contiene aloe vera y humectante para la piel.
  • Características
    • Contiene aloe vera y humectante para la piel diseñado para soportar el uso frecuente
    • Formulación sin colorantes ni fragancias dermatológicamente testada
    • Instalación rápida y sencilla con solo pulsar y hacer clic
    • El casete vacío se puede comprimir para ahorrar espacio y es reciclable una vez retirada la bomba
  • Usos:
    • Diseñado para respaldar el control de cumplimiento en el lugar de trabajo
    • Se utiliza para minimizar el riesgo, respaldar las prácticas de higiene y ayudar a controlar la contaminación en el lugar de trabajo
  • Notas:
    • Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso
    • Use de forma segura los biocidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante de manos en espuma con alcohol
Color Transparente
Certificaciones/conformidad Regulación sobre productos biocidas
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, reglamento de BPR UE 528/2012
Para utilizar con (equipo) Dispensadores de limpieza de manos Aquarius™ (6948, 6955, 7124)
Envase Cassette
Cantidad 6 paq.
Tamaño 6 L
Volumen (métrico) 1 L