Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Papel higiénico doblado, paquete a granel
Código de producto. 12656953
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 36 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12656953 40 x 36 cm paquete de 36
1 options
Código de producto. 12656953 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    75.44€ / paquete de 36
    Ahorro 57.56€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Scott™ Control™ Papel higiénico doblado ideal para áreas de mucho tráfico y tiene una calidad constante a un precio asequible.
  • Papel higiénico doblado
  • Dispensado de uno en uno
  • Fabricado en molinos que están ISO 14001 y ISO 9001 acreditado
  • Ideal para: baños con mucha afluencia
  • Ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
  • Mantiene los costos bajos, con un buen valor por hoja, en áreas de uso intensivo, cuidando el medio ambiente.
  • El embalaje comprimido ayuda a reducir el espacio de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Papel higiénico doblado
Longitud (imperial) 7,3 in
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (imperial) 4,6 in
Anchura (métrico) 11.7 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 40 x 36 cm
Formato Plegado
Para utilizar con (aplicación) Baños de alto tráfico
Cantidad de embalaje 7920/paq.
Tela 2 capas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.