Descripción
SCO1 Polyclonal specifically detects SCO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SCO1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | protein SCO1 homolog, mitochondrial, SCO cytochrome oxidase deficient homolog 1 (yeast), SCOD1SCO (cytochrome oxidase deficient, yeast) homolog 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCO1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |