missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scn2b Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30583087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30583087 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30583087 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP345428AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

Scn2b Polyclonal antibody specifically detects Scn2b in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno Scn2b
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen neuronal voltage-gated sodium channel beta 2 subunit, sodium channel beta 2 subunit, sodium channel subunit beta-2, sodium channel, voltage-gated, type II, beta, sodium channel, voltage-gated, type II, beta polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno sodium channel, voltage-gated, type II, beta. (Uniprot# O60939)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6327
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Show More Show Less
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.