missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCML4 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30584144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30584144 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30584144 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345430V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCML4 Polyclonal antibody specifically detects SCML4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCML4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ47M23.1, FLJ36252, sex comb on midleg-like 4 (Drosophila), sex comb on midleg-like protein 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno sex comb on midleg-like 4(Drosophila). (Uniprot# Q8N228)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256380
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.