missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SCLY Monoclonal antibody specifically detects SCLY in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SCLY |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 07 |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 4.4.1.16, SCLhSCL, selenocysteine lyase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SCLY (AAH07891.1; Met1-Ala445). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?