Learn More
SCL/Tal1 Antibody (1E6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18702081 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18702081 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18702081 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250285AF350
Mouse Monoclonal Antibody
SCL/Tal1 Monoclonal antibody specifically detects SCL/Tal1 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCL/Tal1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E6
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHA17, bHLHa17tal-1, Class A basic helix-loop-helix protein 17, SCLT-cell acute lymphocytic leukemia protein 1, Stem cell protein, TAL-1, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, T-cell leukemia/lymphoma protein 5, TCL5tal-1 product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-SCL/Tal1 (N-terminal) fusion protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6886
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1