missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schistosoma Mansoni Antibody (BGN/1A7), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588022 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588022 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588022 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064566F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Schistosoma Mansoni Monoclonal antibody specifically detects Schistosoma Mansoni in Invertebrate samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Schistosoma Mansoni
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BGN/1A7
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen S. mansoni
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native S. mansoni cercariae.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Invertebrate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.