missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCFD1 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30517007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338582C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCFD1 Polyclonal antibody specifically detects SCFD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCFD1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C14orf163, KIAA0917chromosome 14 open reading frame 163, sec1 family domain containing 1, sec1 family domain-containing protein 1, SLY1, SLY1 homolog, sly1p, STXBP1L2RA410, Syntaxin-binding protein 1-like 2, vesicle transport-related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 373-642 of human SCFD1 (NP_057190.2).,, Sequence:, SMLSDNTAKLTSAVSSLPELLEKKRLIDLHTNVATAVLEHIKARKLDVYFEYEEKIMSKTTLDKSLLDIISDPDAGTPEDKMRLFLIYYISTQQAPSEADLEQYKKALTDAGCNLNPLQYIKQWKAFTKMASAPASYGSTTTKPMGLLSRVMNTGSQFVMEGVKNLVLKQQNLPVTRILDNLMEMKSNPETDDYRYFDPKMLRGNDSSVPRNKNPFQEAIVFVVGGGNYIEYQNLVDYIKGKQGKHILYGCSELFNATQFIKQLSQLGQK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23256
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.