Learn More
Merck Sensores de 40 μm de contador de células Scepter™ 3.0
Código de producto. 17121731 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 paquete
50 paquete
500 paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17121731 250 paquete paquete de 250
17111731 50 paquete paquete de 50
17131731 500 paquete paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17121731 Proveedor Merck N.º de proveedor PHCC340250
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sensor Scepter™ 3.0 está diseñado con una zona microfabricada de detección de células que permite la discriminación por tamaño y volumen de las células, resolución de submicra y subpicolitro. El sensor Scepter™, que se usa junto con canales de manipulación de líquidos de precisión y electrónica, proporciona estadísticas de población celular de forma precisa.
  • Para uso exclusivo en investigación
  • Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
  • Compatible con los sensores de 40 y 60 μM.
  • Emplea el principio Coulter en un formato miniaturizado y manual que permite un recuento rápido de células, en menos de 30 segundos.
  • Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor.
  • Muestra:
    • Concentración celular
    • Tamaño medio de célula
    • Volumen medio de célula
    • Histograma distribución de volumen o de tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sensores contadores de células Scepter™ 3.0
Tamaño de celda De 5 a 15 μm
Ciclos de funcionamiento De 50.000 a 1.500.000 partículas/ml
Tamaño de partículas 4 a 18 μm
Cantidad 250 paquete
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular