Learn More
Buerkle™ Rascadores para productos alimenticios
Código de producto. 10260512 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
205 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10260512 205 mm 1 PCS
10440401 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10260512 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 83004011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.50€
    7.25€ / paquete de 1
    Ahorro 5.25€
    42% Descuento
En stock
Rascadores con una superficie fácil de limpiar, lisa y sin poros, ideales para el sector alimentario.
  • Para productos alimenticios (FDA y UE n.º 10/2011)
  • El polipropileno tiene una alta resistencia a sustancias químicas y temperaturas
  • También se pueden utilizar para hervir productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Tipo de mango Fijo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA y (UE) N.o 10/2011
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Apto para el uso con alimentos
Longitud (métrico) 205 mm
Material Polipropileno
Modelo De una pieza
Anchura (métrico) 75 mm